Merck
54349
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
Synonim(y):
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
nanoparticles
Poziom jakości
Próba
0.6-0.9% solid material basis
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
0.01% HAuCl4 in toluene
wielkość cząstki
3-6 nm
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Cechy i korzyści
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
Przestroga
Air-stable
Komentarz do analizy
weak absorption peak at 520 nm
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)