Passa al contenuto
Merck
Vai a
52848
Opipramol
analytical standard
Sinonimo/i:
4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazineethanol, NSC 169867
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.50
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
627076
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
OCCN(CC1)CCN1CCCN2C(C=CC=C3)=C3C=CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
InChI key
YNZFUWZUGRBMHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.
Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi