Kluczowe dokumenty
52495
Hexadimethrine bromide
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Synonim(y):
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for protein sequence analysis
Próba
≥94% (AT)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Klucz InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)