Kluczowe dokumenty
52302
1-O-Palmityl-rac-glycerol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
rac-1-Hexadecyl-glycerol, rac-Glycerol-1-hexadecyl ether, DL-α-Hexadecylglycerol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
mp
60-65 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Cnr1(25248)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)