Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
550,00 zł
product line
BioChemika
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Moraxella spp., Haemophilus spp. (species), Neisseria spp., Staphylococcus spp., anaerobic bacteria
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioChemika | product line - | product line BioChemika | product line BioChemika |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| suitability Moraxella spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria, Haemophilus spp. (species) | suitability - | suitability Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp. | suitability Streptococcus spp., bacteria |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 49862-50DISCS-F | 04061832421834 |