Przejdź do
49768
Yohimbine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.90
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-600-4
MDL number:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 100±5°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
InChI key
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
General description
Yohimbine is a major indole alkaloid typically extracted from the barks of Pausinystalia yohimbine, Corynanthe yohimbe, and Rauvolfia sepentina trees.
Application
Yohimbine hydrochloride may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in dietary supplements by chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3265Y0002376PHL82685
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
optical activity
[α]/D 100±5°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yohimbine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)