Przejdź do
46122
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt solution
volumetric, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Synonim(y):
Copper diammonium EDTA, Diammonium copper ethylenediaminetetraacetate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20CuN4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.83
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
form
solid
quality
volumetric
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
InChI key
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
for complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE)
Disclaimer
free of precipitate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
725864707256754
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solution
form
-
form
-
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
concentration
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
concentration
0.1 M NO2-
concentration
0.1 M F-
concentration
2 M LiCl in ethanol
quality
volumetric
quality
-
quality
-
quality
nonaqueous
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46122-250ML-F04061838196040
46122-1L-F04061838196033