Kluczowe dokumenty
46021
4-Nitrophenyl acetate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PON1(5444)
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)