Key Documents
45593
Nabam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Disodium ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opis
technical mixture
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[Na]SC(=S)NCCNC(=S)S[Na]
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
UQJQVUOTMVCFHX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)