Przejdź do
45477
Ethion
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22O4P2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-242-3
Beilstein/REAXYS Number:
1804530
MDL number:
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
InChI key
RIZMRRKBZQXFOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
323734602336545
Ethion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45477
Ethion
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethion
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
B Surendra Nath et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 42(2), 157-162 (1999-03-03)
The effect of widely used commercial-grade organophosphorus insecticides, namely, fenitrothion and ethion, on acetylcholinesterase activity and acetylcholine levels in brain, fat body, and silk gland of Bombyx mori on Days 1, 3, and 5 and food intake of the fifth
G K Bhatti et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 57(1), 70-79 (2011-03-04)
Erythrocyte membranes are an excellent model system to study interaction of pro-oxidants with membranes. The aim of the present study is to examine the effect of vitamin E on ethion-induced biochemical and morphological alterations in erythrocytes. Ethion was administered to
O S Anziani et al.
Veterinary parasitology, 91(1-2), 147-151 (2000-07-13)
A field study was conducted in central Argentina to evaluate the efficacy of ear tags containing 36% ethion against pyrethroid resistant populations of Haematobia irritans on grazing dairy cattle. The treated group consisted of 45 milking Holstein cows which received
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45477-250MG04061838474438