Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.35 (vs air)
vapor pressure
1672 mmHg ( 55 °C), 31.66 psi ( 55 °C), 493 mmHg ( 20 °C), 9.22 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
14.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.421
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-00-9
110-00-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 43861-1ML | 04061832207278 |