Przejdź do
39396
Casein Yeast Peptone
suitable for microbiology
Synonim(y):
Casein Peptone tryptic digest / Yeast Extract (4:1), Tryptone / Yeast Extract (4:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
bovine milk, yeast
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2.5-5.0% , total nitrogen (N), ≥12%
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
impurities
≤15% ash
loss
<10% loss on drying
pH
7.2±0.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Casein Yeast Peptone is a common peptone mixture often used in microbiology for the growth of bacteria and fungi. It is a complex mixture that provides a rich source of nutrients necessary for the growth and metabolism of microorganisms.The main components of Casein Yeast Peptone are casein peptone and yeast extract. Casein peptone is a milk protein that is hydrolyzed into smaller peptides, providing a source of amino acids for microbial growth. Yeast extract is derived from the autolysis of yeast cells, and contains a range of nutrients such as vitamins, minerals, and amino acids.
Application
Casein Yeast Peptone creates a nutrient-rich and versatile medium suitable for a wide range of microorganisms. This medium supports the growth of fastidious organisms and is commonly used in microbial culture, isolation, and identification techniques, as well as in the production of enzymes, antibiotics, and various biotechnological processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6104470172T9410
Tryptone Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
Tryptone
biological source
bovine milk, yeast
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.2±0.5 (2% in H2O)
pH
6.2-7.2 (25 °C)
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6-7.4
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
529982-25G04061837074004
39396-500G-F04061833661635
Questions
  1. Cab it be used for edible product development?
    1 answer
    1. The Casein Yeast Peptone, catalog no. 39396-500G-F, is meant to be used for research-use only and has a MQ level of 200, meaning that only limited information is available for it and that, as such, it is not meant to be used as a raw material in the manufacturing of edible products. For more information on our M-Clarity program, please visit https://www.sigmaaldrich.com/GB/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program.