Merck
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Synonim(y):
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1341205
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical
Próba
≥85% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
tw
59 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
Klucz InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
may discolor to deep yellow on storage
Inne uwagi
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)