Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
FPWNLURCHDRMHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?