Kluczowe dokumenty
34918
2,2,4-Trimethylpentane
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Isooctane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
przepuszczalność
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
230 nm, ≥90%
245 nm, ≥97%
255 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
passes test for IR spectroscopy
passes test for suitability for UV spectroscopy
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?