Merck
34211
Supelco
Butachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[(2,6-Diethylphenyl)(butoxymethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26NNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].CCCCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(CC)cccc1CC
InChI
1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KNWWTVNLPSYRSP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)