Przejdź do
34056
Propisochlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-2′-ethyl-6′-methyl-N-(isopropoxymethyl)acetanilide, Proponit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N(COC(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3
InChI key
KZNDFYDURHAESM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
312513337945316
Acetochlor PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33379
Acetochlor
Alachlor PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45316
Alachlor
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Wang et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 25(4), 94-99 (2004-11-02)
The synergetic effect of dissolved oxygen (DO) in the photodegradation of propisochlor aqueous solution was investigated in the presence of UV. With the increase of dissolved oxygen concentration, from 0 to 7.5 mg/L, photodegradation of propisochlor was accelerated. After the
G Wágner et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 71(3 Pt A), 809-813 (2007-03-30)
Green pea (Pisum sativum L.), is one of the important vegetable crop in Hungary. Chemical weed control has an important role in pea growing. Pre-emergence herbicides are used most frequently in a green pea culture because they eliminate competition between
Qing Huang et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 41(3), 253-267 (2006-02-18)
Photolysis behavior of a new herbicide propisochlor in water media as well as the effects of light sources, initial concentration of propisochlor, pH value, dissolved oxygen (DO) level, and salinity on the photolysis process was investigated. It was found that
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34056-50MG-R04061826753217