Merck
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
mp
74-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)