Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6630,00 zł
Quality Segment
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+20
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C](N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)[13C]2=[13CH][13C](Cl)=[13C]([13CH2][13C@@H]([13CH3])O[13C]3=O)[13C]3=[13C]2O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-VQZPEEAASA-N
General description
Application
Analysis Note
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33416-1ML | 04061826737873 |