Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
69-72 °C
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H7Cl2NO3/c13-8-1-6-12(11(14)7-8)18-10-4-2-9(3-5-10)15(16)17/h1-7H
InChI key
XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrofen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1836-75-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?