Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
25 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+17
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C](=O)O[13C@@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH3])[13C@]3([13CH2]O3)[13C@@H]1O[13C@@H]4[13CH]=[13C]([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](O)[13C@]24[13CH2]O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI key
ADFIQZBYNGPCGY-CJTIMMQGSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?