Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł 3142,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3142,50 zł
Cena katalogowa4190,00 złZaoszczędź 25%grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
InChI key
BUXRLJCGHZZYNE-UNAVHCQLSA-N
Application
- Bovine urine samples by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Bovine muscles by molecular imprinted polymers (MIPs) with ion trap LC-MS.
Animal muscles and viscera samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-MS/MS.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| product line VETRANAL® | product line VETRANAL® | product line VETRANAL® | product line VETRANAL® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| mass shift M+7 | mass shift - | mass shift - | mass shift - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 32569-10MG | 04061834260585 |