Przejdź do
32412
4′-Hydroxydiclofenac
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4′-Hydroxy Diclofenac, [2-(2,6-Dichloro-4-hydroxy-phenylamino)phenyl]acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4198042
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChI key
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C9 metabolite of diclofenac.
4′-Hydroxydiclofenac is one of the metabolites of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in human and veterinary medicine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4′-Hydroxydiclofenac may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in rat serum by high performance liquid chromatograph/ultraviolet method.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
416943245132463
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient high performance liquid chromatograph/ultraviolet method for determination of diclofenac and 4?-hydroxydiclofenac in rat serum.
Kaphalia L, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 830(2), 231-237 (2006)
Lian-Hua Xu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(7), 3081-3091 (2014-10-25)
Diclofenac is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. It undergoes hydroxylation by mammalian cytochrome P450 enzymes at 4'- and/or 5'-positions. A bacterial P450 enzyme, CYP105D7 from Streptomyces avermitilis, has been shown to catalyze hydroxylation of 1-deoxypentalenic acid and an isoflavone daidzein. Here
M-Y Lee et al.
The pharmacogenomics journal, 14(4), 343-349 (2013-12-11)
Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) metabolizes many clinically important drugs including warfarin and diclofenac. We have recently reported a new allelic variant, CYP2C9*35, found in a warfarin hypersensitive patient with Arg125Leu and Arg144Cys mutations. Here, we have investigated the molecular basis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32412-10MG04061826709900