Przejdź do
32354
Kasugamycin hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25N3O9 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.82
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H](C1)N=C(N)C(=O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)O)O
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
General description
Kasugamycin hydrochloride is an aminoglycoside antibiotic used in the inhibition of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits protein biosynthesis and prevents the incorporation of amino acids into the protein. It is used as a crop protection agent in controlling rice blast, grey mold, leaf spot and black rot.
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Kasugamycin hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of kasugamycin hydrochloride in commercial formulations using high-performance capillary electrophoretic coupled with an ultraviolet-visible light detector (HPCE-UV/Vis).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K40133172759349
Ampicillin
Supelco
59349
Ampicillin
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
VETRANAL®
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)