Przejdź do
32071
Nafcillin sodium salt
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2S,5R,6R)-6-{[(2-Ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt, 6-(2-Ethoxy-1-naphthamido)penicillin sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-574-4
NACRES:
NA.24
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2\N=C(/[O-])\c3c4c(ccc3OCC)cccc4
InChI
1S/C21H22N2O5S.Na/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,19-;/m1./s1
InChI key
AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Nafcillin is a penicillin antibiotic used mostly in treating mastitis of cows.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nafcillin sodium salt (NF-PC) has been used as working standard in HPLC analysis to determine β-lactam antibiotics from milk samples and in LC–MS–MS analysis to determine NF-PC in bovine tissues.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43989N32691450007
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohan Pammi et al.
Pediatric research, 70(6), 578-583 (2011-08-23)
Biofilm infections are frequently caused by Staphylococcus epidermidis, are resistant to antimicrobial agents, and adversely affect patient outcomes. We evaluated farnesol (FSL), the Candida quorum-sensing molecule, on S. epidermidis biofilms, in vitro and in vivo. We evaluated ED50, ED75, and
Kanokporn Mongkolrattanothai et al.
BMC infectious diseases, 9, 112-112 (2009-07-18)
The nation-wide concern over methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has prompted many clinicians to use vancomycin when approaching patients with suspected staphylococcal infections. We sought to characterize the epidemiology of community-onset S. aureus infections in hospitalized children to assist local clinicians
Teodora Zecheru et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 21(10), 2793-2804 (2010-07-24)
In the present study polymeric microbeads of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-dodecyl methacrylate-co-acrylic acid) or p(HEMA-co-dDMA-co-AA) were synthesised and characterized through FT-IR and scanning electron microscopy (SEM); their swelling behavior against saline solution was explored and their in vitro cytotoxicity was evaluated. Further
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32071-100MG04061826702093