31690
Diethyl ether
≥99.8% (GC), puriss. p.a., ACS reagent, contains ~0.0005% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Polecane produkty
product name
Diethyl ether, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
gęstość pary
2.6 (vs air)
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetaldehyde (CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (HCHO)
≤0.1% water
<0.002% ketone (as CH3COCH3)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?