Merck
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
C9H16(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Beilstein:
1280879
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
Klucz InChI
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)