Merck
25693
Chloroform
purum, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
EC Number:
200-663-8
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.5% (GC)
contains
~0.001% amylene as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.), n20/D 1.446
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)