Przejdź do
24586
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207082458520705
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
manufacturer/tradename
Hamilton 81243
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
manufacturer/tradename
Hamilton 81139
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
needle size
22s ga (side-port)
needle size
22 ga (side-port)
needle size
26s ga (side-port)
needle size
22s ga (side-port)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2458604061832873701