Merck
24218
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
puriss., ≥99.5% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
385735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
3.4 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
788 °F
granice wybuchowości
1.1 %, 100 °F
9.4 %
zanieczyszczenia
≤0.2% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
tw
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Klucz InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)
Huizhen Liu et al.
Science (New York, N.Y.), 326(5957), 1250-1252 (2009-12-08)
Cyclohexanone is an industrially important intermediate in the synthesis of materials such as nylon, but preparing it efficiently through direct hydrogenation of phenol is hindered by over-reduction to cyclohexanol. Here we report that a previously unappreciated combination of two common
Aldol Condensation of Cyclohexanone and Synthesis of Acetal or Ketals [J]. J. Jilin
Yiezhi L, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 2, 021-021 (1989)
Saulo F P Braga et al.
European journal of medicinal chemistry, 71, 282-289 (2013-12-11)
A series of bis-(arylmethylidene)-cycloalkanones was synthesized by cross-aldol condensation. The activity of the compounds was evaluated against amastigotes forms of Trypanosoma cruzi and promastigotes forms of Leishmania amazonensis. The cytotoxicity of the active compounds on uninfected fibroblasts or macrophages was
Application of fragment screening and merging to the discovery of inhibitors of the Mycobacterium tuberculosis cytochrome P450 CYP121.
Sean A Hudson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9311-9316 (2012-08-15)