Merck
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.36
Beilstein:
2093985
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (AT)
mp
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Klucz InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)