Merck
23170
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) chloroformate
purum, ≥95.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOOCH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.42
Beilstein:
906849
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (AT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
tw
67-68 °C/11 mmHg
gęstość
1.743 g/mL at 20 °C
1.749 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)OCCBr
InChI
1S/C3H4BrClO2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
Klucz InChI
ZLCKDYMZBZNBMJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
For the introduction of the BEOC-amino protecting group which is cleaved with diluted base after modification with tert-phosphines; Or with fluoride ions after modification with trimethylstannyl-lithium
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 8, 359-359 (1978)
H. Kunz
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1674-1674 (1976)