212288
Disperse Orange 1
Dye content ~15 %
Synonim(y):
4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
skład
Dye content, ~15%
λmaks.
483 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H/b21-20+
Klucz InChI
YFVXLROHJBSEDW-QZQOTICOSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?