Kluczowe dokumenty
21052
Calcium acetate hydrate
purum p.a., ≥90% (KT), powder or chunks
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥90% (KT)
Postać
powder or chunks
strata
≤10% loss on drying, 200 °C
pH
7.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?