Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
19482
Sigma-Aldrich
Butylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Beilstein:
605269
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
68 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
9.8 %
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Javad Gholami et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 31(1), 229-235 (2015-05-29)
An N-butylamine functionalized graphene oxide nanolayer was synthesized and characterized by ultraviolet (UV)-visible spectrometry, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and transmission electron microscopy. Detection of iron(III) based on photoluminescence spectroscopy was investigated. The N-butylamine functionalized graphene oxide was
D M N M Dissanayake et al.
Nanotechnology, 20(19), 195205-195205 (2009-05-08)
Organic-inorganic hybrid heterojunctions have potential as the basis for future photovoltaic devices. Herein, we report the results of investigations exploring the possibility of using pentacene and tetracene as photoelectron donors in conjunction with PbS nanocrystals (PbS-NCs). Photoinduced charge transfer was
Enhanced photovoltaic performance in nanoimprinted pentacene-PbS nanocrystal hybrid device.
Dissanayake DMNM, et al.
Applied Physics Letters, 92(9), Enhanced photovoltai-Enhanced photovoltai (2008)
Photoluminescence of CdSe Nanoparticles in the Presence of a Hole Acceptor:
n-Butylamine
Landes C, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 2981-2986 (2001)
Highly efficient near-infrared hybrid organic-inorganic nanocrystal electroluminescence device.
Bourdakos KN, et al.
Applied Physics Letters, 92(15) (2008)