Przejdź do
17137
Selektywny dodatek CPC
powder, for Vibrio spp., suitable for microbiology
Synonim(y):
Vibrio selective media, CPC Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Vibrio spp.
General description
CPCSelective Supplement is a sterile powder designed for microbiologicalapplications. It is specifically formulated for the selective isolation andenumeration of Vibrio species from food samples.
Application
CPC Selective Supplement is used in food and beverage microbiology for the cultivation and identification of Vibrio spp. It is particularly suitable for ensuring accurate detection and isolation of these bacteria in food safety testing.
Preparation Note
  • The supplement is added to CPC Agar (Base) for enhanced selectivity and differentiation of Vibrio spp.
  • Preparation involves dissolving the medium and supplement under sterile conditions.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
770937480794029
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Vibrio spp.
suitability
-
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Legionella spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)