Przejdź do
17118
Agar do izolacji Aeromonas (baza)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171609
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.5 g/L , L-arginine hydrochloride, 2 g/L , bile salts, 3 g/L , bromothymol blue, 0.04 g/L , ferric ammonium citrate, 0.8 g/L , inositol, 2.5 g/L , lactose, 1.5 g/L , L-lysine hydrochloride, 3.5 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium thiosulfate, 10.67 g/L , sorbose, 3 g/L , thymol blue, 0.04 g/L , xylose, 3.75 g/L , yeast extract, 3 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
8.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Aeromonas spp.
Application
Used for the selective, differential isolation of Aeromonas hydrophila from clinical and environmental specimens.
Preparation Note
Zawiesić 28,15 g w 500 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Nie sterylizować w autoklawie. Schłodzić do temperatury 50°C i aseptycznie dodać uwodnioną zawartość 1 fiolki Aeromonas Selective Supplement (nr kat. 17119). Dobrze wymieszać i dozować do użycia według potrzeb.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
843684280095760
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Aeromonas spp.
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
bacteria
suitability
selective for Yersinia spp.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 12.5 g/L , bile salts, 3 g/L , ferric ammonium citrate, 0.8 g/L , lactose, 1.5 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium thiosulfate, 10.67 g/L , thymol blue, 0.04 g/L , yeast extract, 3 g/L , L-arginine hydrochloride, 2 g/L , inositol, 2.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , xylose, 3.75 g/L , bromothymol blue, 0.04 g/L , sorbose, 3 g/L , L-lysine hydrochloride, 3.5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , bile salt mixture, 3.825 g/L , brilliant green, 0.0006 g/L , disodium hydrogen phosphate 2 hydrate, 1.0 g/L , ferric citrate, 0.5 g/L , lactose, 11.5 g/L , magnesium sulfate, 0.4 g/L , meat extract, 6.0 g/L , meat peptone, 3.8 g/L , metachrome yellow, 0.47 g/L , methyl blue, 0.25 g/L , neutral red, 0.022 g/L , L-phenylalanine, 5.0 g/L , sodium thiosulfate 5 hydrate, 4.25 g/L , starch (soluble), 0.5 g/L , sucrose, 13.0 g/L , trisodium citrate5.5 hydrate, 9.3 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , ferric ammonium citrate, 0.8 g/L , lactose, 1.25 g/L , L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L , phenol red, 0.08 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium thiosulfate, 6.8 g/L , sucrose, 1.25 g/L , xylose, 2.5 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
composition
agar, 12.5 g/L , crystal violet, 0.001 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L , D-mannitol, 20 g/L , mixed peptone, 20 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 1 g/L , sodium deoxycholate, 0.5 g/L , sodium pyruvate, 2 g/L , yeast extract, 2 g/L
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)