Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł | |
| 30 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,00 zł
vapor density
2.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
779 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
shelf life
24 mo.
expl. lim.
12.5 %
impurities
acidic reac. impurities, complies, organic volatile impurities, complies (GC), oxidizing substances, complies, reducing matter, complies, residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.002% free alkali (as NaOH), ≤0.003% free acid (as CH3COOH), ≤0.2% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.005% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.431-1.433, n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
The article number 16033-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16033-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 16303-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 16303-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 16033-5L | 04061838745422 |
| 16033-30KG | 04061838125163 |
| 16033-4X5L | 04061838075871 |
| 16033-1L | 04061838118219 |
| 16033-6X1L | 04061838118226 |