Kluczowe dokumenty
155012
2,2,4-Trimethylpentane
ACS spectrophotometric grade, ≥99%
Synonim(y):
Isooctane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?