Przejdź do
13005
Siarczan API Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar API redukujący siarczany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Level
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 14 g/L , ascorbic acid, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 0.01 g/L , ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum, microbiology
suitability
Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria
Application
Sulfate API medium is used for detection and estimation of sulfate reducing bacteria as per American Petroleum Institute Recommended Practice. These bacteria are able to grow and reduce sulfate to sulfide in this medium.
Preparation Note
Zawiesić 25,4 g w 1000 ml oczyszczonej wody. Dodać 4 ml mleczanu sodu (nr kat. 71718; 60% w wodzie). Podgrzewać z częstym mieszaniem do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować, najlepiej do zakręcanych probówek w ilości 9 ml. Sterylizować w temperaturze 121°C przez 10 minut. Natychmiast zamknąć zakrętki, gdy pożywka jest jeszcze gorąca.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857662209595760
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Desulfobacter spp., Desulfuromonas spp., sulfate-reducing bacteria, Desulfovibrio spp., Thiobacillus spp.
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (Fastidious organisms), nonselective for coliforms
suitability
selective for Yersinia spp.
composition
agar, 14 g/L , dipotassium phosphate, 0.01 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , yeast extract, 1 g/L , ascorbic acid, 0.1 g/L , sodium chloride, 10 g/L , ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein hydrolysate, 3.7 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L , lactose, 9.4 g/L , pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L , peptone from meat, 3.7 g/L , potassium hydrogen phosphate, 1 g/L , sodium chloride, 3.7 g/L , sodium deoxycholate, 0.1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L , sodium sulfite, 1.6 g/L , tryptose, 7.5 g/L , yeast extract, 1.2 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein peptone, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soy peptone, 5 g/L
composition
agar, 12.5 g/L , crystal violet, 0.001 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L , D-mannitol, 20 g/L , mixed peptone, 20 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 1 g/L , sodium deoxycholate, 0.5 g/L , sodium pyruvate, 2 g/L , yeast extract, 2 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2134-25G04061833012123
13005-500G-F04061838726711