Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł 253,50 zł |
Informacje o tej pozycji
253,50 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 25%grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) environmental | application(s) - |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent, analytical standard (for acidimetry) | grade reagent grade |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 99.0-101.0% (T) | assay 99.3%, 99.3-100.3% dry basis (ACS specification) | assay 99.3-100.3% (dried material) | assay 98% |
| format neat | format - | format mixture | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P9881-1KG | 04061834405689 |
| P0838-1KG | 04061834353119 |
| P0838-250G | 04061834353126 |
| 1049009029 | 04022536946085 |
| 1049040100 | 04022536056784 |
| 243418-25KG | 04061833509272 |
| 451010-100G | 04061838140142 |
| 449962-10G | 04061832323541 |
| 60089-500G | 04061832655796 |
| 746444-6X1KG | 04061832891194 |
| 243418-100G | 04061825596273 |
| P9881-500G | 04061834405719 |
| 221864-25G | 04061835276653 |