Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1890,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CN1N=CN=C1)(C#N)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3/i4D,5D,6D,7D
InChI key
HZJKXKUJVSEEFU-UGWFXTGHSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) environmental |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?