Przejdź do
08089
Wzorzec maślanu dla IC
TraceCERT®, 1000 mg/L butyrate in water (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L butyrate in water (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach kg układu SI i mierzony w odniesieniu do materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
1000 mg/l maślanu w wodzie, przygotowanego z maślanu sodu i wody; przefiltrowanego przez filtr membranowy 0,2 μm i stabilizowanego azydkiem sodu.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
784767262269222
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117498-500G04061838705112
117498-2KG04061837506062
117498-100G04061838705105
08089-100ML04061838651815