Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
108190
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.570
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.570 | refractive index - | refractive index n20/D 1.521 (lit.) | refractive index - |
| functional group thioether | functional group - | functional group - | functional group phosphine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 196614-5G | 04061838762146 |
| 196614-25G | 04061838762139 |
| 196614-100G | 04061838346933 |
| 07655-1G-F | 04061837662096 |