Merck
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2SC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.24
Beilstein:
1856940
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.5% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572
tw
223-225 °C (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Klucz InChI
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)