Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł |
Informacje o tej pozycji
656,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Gd in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 220027-1G | 04061838776198 |
| 57400-5G-F | 04061832621296 |
| 57410-25G-F | 04061832841892 |
| 220027-10G | 04061838776181 |
| 57410-100G-F | 04061832841885 |
| 05660-100ML | 04061838642059 |