Przejdź do
04551
Zestaw do barwienia zarodników Schaeffera i Fultona
for microscopic observation of bacteria and endospores
Synonim(y):
Zestaw do barwienia zarodników według Schaeffera i Fultona
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
32161000
Technique(s):
microbe id | staining: suitable
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy, spore forming microorganisms
General description
W metodzie Schaeffera-Fultona podstawowy barwnik - zieleń malachitowa - jest wtłaczany do endospor poprzez parowanie emulsji bakteryjnej. Zieleń malachitowa jest rozpuszczalna w wodzie i ma niskie powinowactwo do materiału komórkowego, więc komórki wegetatywne mogą zostać odbarwione wodą. Komórki wegetatywne są następnie barwione safraniną. Endospory są zabarwione na zielono, podczas gdy bakterie pojawiają się jako czerwone ciałka.
Application
Schaeffer & Fulton's Spore Stain-Kit jest używany do barwienia przetrwalników bakterii
Other Notes
Kit contents:
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water,
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain B: Safarin O 5 g/l in water
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
909037773045253
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy, spore forming microorganisms
suitability
suitable for microscopy, bacteria
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D221503-5G04061833561881
04551-1KT-F04061838633422