Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-203-2
Beilstein/REAXYS Number:
3915209
MDL number:
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
General description
Substancja kalibracyjna Mettler-Toledo ME 30130610, metanosulfonian sodu to wzorzec analityczny odpowiedni do regularnej kalibracji przyrządu do pomiaru temperatury topnienia Mettler-Toledo. Wartość punktu topnienia jest równa średniej z 6 do 12 pomiarów za pomocą urządzenia Mettler-Toledo MP90 Excellence, które jest skalibrowane przy użyciu wzorców pierwotnych. Temperatura topnienia jest walidowana metodą kapilarną zgodnie z Farmakopeą Europejską (2.2.14.).
Application
Metanosulfonian sodu Mettler-Toledo Substancja kalibracyjna ME 30130610 służy do kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury topnienia Mettler-Toledo.
Features and Benefits
- Wzorzec kalibracji temperatury topnienia identyfikowalny z wzorcem pierwotnym (LGC)
- Temperatura topnienia mierzona zarówno w trybie termodynamicznym, jak i farmakopealnym, odpowiednio dla poprawnych fizycznie i zależnych od szybkości ogrzewania analiz temperatury topnienia.
- Dostarczane z certyfikatami analizy i kartą charakterystyki
- Produkt o jakości standardu analitycznego, który pomaga spełnić wymagania QC/QA w zakresie oznaczania temperatury topnienia.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04229-5G | 04061834390046 |