Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Lu in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
- Lutetowy wzorzec ICP do analizy metali śladowych: W badaniu szczegółowo opisano oznaczanie składu izotopowego lutetu za pomocą spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą z wieloma kolektorami (MC-ICPMS), podkreślając jego zastosowanie jako wzorca kalibracyjnego o wysokiej czystości do precyzyjnej analizy metali śladowych zarówno w matrycach środowiskowych, jak i biologicznych (He et al., 2020).
- Wzorzec kalibracyjny lutetu o wysokiej czystości dla ICP-MS: Badania nad eksperymentalnym oznaczaniem okresu półtrwania 176Luza pomocą spektrometrii gamma podkreślają znaczenie wzorców lutetu w zapewnianiu dokładności pomiarów radiometrycznych, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań od datowania geologicznego po diagnostykę medyczną (Kossert et al., 2013).
- Lutetowy materiał referencyjny ICP klasy farmaceutycznej: Innowacyjne podejście wykorzystujące peptydy znakowane lutetem w połączeniu z nanoHPLC-ICPMS do bezwzględnej kwantyfikacji peptydów pokazuje potencjał wzorców lutetowych ICP w zwiększaniu możliwości metod bioanalitycznych, szczególnie w badaniach farmaceutycznych (Rappel & Schaumloffel, 2009).
Analysis Note
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03909-100ML | 04061838628442 |