Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 826,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
434,00 zł
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 100 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless |
| assay ≥97.0% (KT) | assay 98.5-101.5% | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 98.5-101.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03685-500G | 04061838626813 |
| 03685-2.5KG | 04061832747279 |
| 03685-1KG | 04061826189757 |